Learn More
Kohlenstoff-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon Artikelnummer.: 11408919
Verfügbar ab: 26-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kohlenstoff-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11408919 Alle ansehen Reagecon Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11408919
Marke: Reagecon PC2A7
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
  • ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: H2O
Verpackung Braunglas, dreifach gelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Weinsäure
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren
Element Weinsäure
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerPC2724D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 ArtikelnummerPC2A7
ChargennummerPC2722K1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/11/2022 ArtikelnummerPC2A7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kohlenstoff-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon >