Learn More
Carbon(isothiocyanatid)säureethylester, TRC
Artikelnummer. 30358008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358008 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17665010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Summenformel C4 H5 N O2 S
Menge 10 g
Synonym Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N=C=S
IUPAC-Name Ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 131.15
Formelmasse 131.0041