Learn More
Kohlenstoffdisulfid, HPLC-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050609
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Artikelnummer. 15431507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038993.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Carbon disulfide is used in spectrophotometry, high performance liquid chromatography and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon disulfide
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.2632 g/mL
Siedepunkt 46°C
Menge 1 L
Flammpunkt -30°C (-22°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.627
Prozentgehaltsbereich >99.8%
UN-Nummer UN1131
Merck Index 14,1811
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 76.14
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC