missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kohlendioxid-Standard 1000 ppm, Consort™

Artikelnummer. 11751989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
475 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11751989 475 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11751989 Lieferant Consort Lieferanten-Nr. ISC51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.81 CHF
    162.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.69 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.