Learn More
Kohlenstoff (amorph) (13C, 99 Atom %) TRC
Artikelnummer. 17924655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17924655 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17924655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC78016010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14762-74-4
Summenformel 13C
Molekulargewicht (g/mol) 13
IUPAC-Name Kohlenstoff-13
SMILES [13C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon-13
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C/i1+1
Formelmasse 13.0034