Learn More
Carbomethoxyhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30351991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351991 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17661510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbomethoxyhydrazide
CAS 6294-89-9
Summenformel C2H6N2O2
Menge 10 g
Synonym (Methoxycarbonyl)hydrazide, (Methoxycarbonyl)hydrazine, Carbomethoxyhydrazide, Carbomethoxyhydrazine, Methyl Carbazate, Methyl Carbazinate, Methyl Hydrazinecarboxylate, Methyl Hydrazinocarboxylate, Methyl Hydrazinoformate, NSC 11709
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
SMILES COC(=O)NN
IUPAC-Name Methyl-N-aminocarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 90.06