Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbol-Fuchsin, rein
Artikelnummer. 10134351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10134351
Marke: Thermo Scientific Chemicals 195790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-24-4
Summenformel C21H22ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 351.878
MDL-Nummer MFCD00143923
InChI-Schlüssel HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
IUPAC-Name 4-[(Z)-(4-Aminophenyl)-(4-Imino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Methylaniline;Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbol Fuchsin
Namenshinweis A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. (in water) about 542nm
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Eignung (for microscopy) passes
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver