Learn More
Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469053
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469053
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11145.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol
Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbohydrazid wird häufig als Aushärtungsmittel für Epoxidharze und als Sauerstoffwascher in Kesselsystemen eingesetzt. Es wird in der Fotografie zur Stabilisierung von Farbentwicklern angewendet, die Bilder der Azomethin- und Azinklassen produzieren. Es wird zur Entwicklung von Munitionsptreibmitteln und zur Stabilisierung von Seifen verwendet. Es ist zudem ein nützliches Reagenz in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Zink, Nickel, Blei und Messing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-18-7
Summenformel CH6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 90.09
MDL-Nummer MFCD00007591
InChI-Schlüssel XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
IUPAC-Name 1,3-diaminourea
SMILES NNC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbohydrazide
Schmelzpunkt 153°C to 158°C
Strukturformel (H2NNH)2C=O
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,1804
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 90.09
Reinheit (%) 97%