Learn More
Carbofuran, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbofuran |
| CAS | 1563-66-2 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Strukturformel | C12H15NO3 |
| Beilstein | 1428746 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 153°C to 154°C |
| Synonym | 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-methylcarbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.3 g/mol |
| Menge | 100 mg |