Learn More
Carbimazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458199 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458199 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1748.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbimazole
CAS 22232-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbimazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H10 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-Delta4-imidazoline-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-2-Sulfanylidenimidazol-1-Carboxylat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Menge 10 mg
Formelmasse 186,0463 g/mol