missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbenoxolon, TRC

Artikelnummer. 17938964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938964 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17938964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1759031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5697-56-3
Summenformel C34 H50 O7
Molekulargewicht (g/mol) 570.76
Synonym Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, (3β,20β)-, Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, hydrogen succinate (7CI,8CI), Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, succinate (6CI), (3β,20β)-3-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 3-O-(β-Carboxypropionyl)-11-oxo-18β-olean-12-en-30-oic acid, 3β-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid hydrogen succinate, Biogastrone, Carbenoxolone, Glycyrrhetinic acid hydrogen succinate, Glycyrrhetinic acid succinate
IUPAC-Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-(3-Carboxypropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-Heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-Dodecahydro-1H-Picen-2-Carbonsäure
SMILES CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O)OC(=O)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbenoxolone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C34H50O7/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40)/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+/m0/s1
Formelmasse 570.3557
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.