Learn More
Carbenoxolon Disodium, TRC
Artikelnummer. 30361045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361045 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC175885250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7421-40-1
Summenformel C34 H48 O7 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 614.72
Synonym Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, sodium salt (1:2), (3β,20β)-, Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, disodium salt, (3β,20β)- (9CI), Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, hydrogen succinate, disodium salt (7CI,8CI), 3-(Succinyloxy)glycyrrhetic acid disodium salt, Bioral, Carbenoxalone disodium salt, Carbenoxalone sodium, Carbenoxolone disodium, Carbenoxolone disodium salt, Carbenoxolone sodium, Carbenoxolone sodium salt, Disodium glycyrrhetic acid hemisuccinate, Disodium glycyrrhetinyl succinate, Duogastrone, Glycyrrhetic acid hydrosuccinate disodium salt, Glycyrrhetinic acid hydrogen succinate disodium salt, Glycyrrhetinic acid succinate disodium salt, Neogel, Pyrogastrone, Sanodin, Sodium carbenoxolone, Ulcus-Tablinen
IUPAC-Name Disodium; (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-(3-Carboxylatopropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-Heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-Carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)[O-])OC(=O)CCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenoxolone Disodium
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+;;/m0../s1
Formelmasse 614.3195