Learn More
R&D Systems™ Carbenoxolone disodium
Artikelnummer. 30001447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001447 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001447 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3096/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.88 CHF
    147.00 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 15.88 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Gap junction blocker. Also inhibitor of 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase
Glucocorticoid that inhibits 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-HSD) and blocks gap junction communication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenoxolone disodium
CAS 7421-40-1
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C34H48Na2O7
Formelmasse 614.72
Reinheit >98%
Molekulargewicht 614.73