Learn More
Carbenoxolon-Dinatriumsalz, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475899 1 g 1 Gramm
15485899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63714.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7421-40-1 | C34H48Na2O7 | 614.73 g/mol
Carbenoxolone is anti-inflammatory. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research. Carbenoxolone is also an inhibitor of the steroid dehydrogenase enzymes 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase (human) and 3α, 20 β-hydroxysteroid dehydrogenase (bacterial). It is used for the treatment of digestive tract ulcers, especially in the stomach. Used in the treatment of peptic, mainly gastric, ulcers. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7421-40-1
Summenformel C34H48Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 614.73
MDL-Nummer MFCD00079043
InChI-Schlüssel BQENDLAVTKRQMS-SBBGFIFASA-L
Synonym carbenoxolone disodium salt, disodium 3beta-3-3-carboxylatopropanoyl oxy-11-oxoolean-12-en-30-oate, disodium 4as,6as,6br,10s,12as,12br,14br-10-3-carboxylatopropanoyl oxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylate
PubChem CID 133687779
IUPAC-Name Dinatrium;(2R,4aR,6aS,6aR,6bS,8aS,10R,12aR,14bS)-10-(3-carboxylatopropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]1(C)C2=CC(=O)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](OC(=O)CCC([O-])=O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenoxolone disodium salt
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 1 g
Merck Index 14,1793
Löslichkeitsinformationen Soluble in water to 100 mM.
Formelmasse 614.7
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenoxolone disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenoxolone disodium