Learn More
Carbenicillin-Dinatriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460952 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11460952 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02195092.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.20 CHF
    69.73 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 3.47 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hat eine antipseudomonale und antiproteale Wirkung. Carbenicillin-Dinatriumsalz, MP Biomedicals, ist ein Carboxypenicillin-Antibiotikum, das die bakterielle Zellwandsynthese (Peptidoglykan-Vernetzung) durch Inaktivierung von Transpeptidasen auf der Inneno
Carbenicillin ist ein halbsynthetisches Antibiotikum, das analog zu Ampicillin ist. Es wird aus Benzylpenicillin abgeleitet, indem die a-Carboxylgruppe der benzylseitigen Kette ersetzt wird. Es wird vollständig im Blut ionisiert und ist zu etwa 50 % reversibel an Plasmaproteine gebunden. Seine Gewebeverteilung ähnelt anderen Penicillinen.
Ansprechende Bakterien umfassen grampositive und gramnegative Bakterien und Pseudomonas. Obwohl es In-vitro eine ebeträchtliche Aktivität gegen eine Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Mikroorganismen aufweist, ist der wichtigste Aspekt seines Profils die antipseudomonale und antiproteale Wirkung.
Carbenicillin-Natriumsalz wird zur Auswahl ampR-transformierter Zellen und zur Untersuchung der Rolle von Penicillin-empfindlichen Transpeptidasen bei der Zellwand-Biosynthese verwendet.
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
CAS 4800-94-6
Wirksamkeit >650 μg/mg
Farbe White
Konzentration Arbeitskonzentration: 105 μ�/L (5–50 μg/ml) in Zellkultur; etwa 200 mg/kg in vivo.
Menge 250 mg
Summenformel C17H16N2Na2O6S
MDL-Nummer MFCD00077683
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml) und Alkohol
InChI-Schlüssel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Formelmasse 422.4
Güte Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt