Learn More
Carbenicillin-Dinatrium (90%), TRC
Artikelnummer. 30352610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352610 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC176080250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Summenformel C17 H16 N2 O6 S . 2 Na
Menge 250 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2-carboxy-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:2), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, Malonamic acid, N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-2-phenyl-, disodium salt (7CI,8CI), Anabactyl, BRL 2064, CP 15639-2, Carbapen, Carbecin, Carbenicillin disodium, Carbenicillin disodium salt, Carbenicillin sodium, Carbenicilline disodium, Carboxybenzylpenicillin sodium, Disodium (α-carboxybenzyl)penicillin, Disodium carbenicillin, Fugacillin, Geocillin, Geopen, Gripenin, Hyoper, Microcillin, NSC 111071, Piopen, Pyopen, Pyopene, Sodium carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)[O-])c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
Formelmasse 422.0524