missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Carbenicillin

Artikelnummer. p-200087271
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018164

Marke: Melford C460001.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Carbenicillin, Disodium Salt is an antibiotic that belongs to the penicillin class of antibiotics and is effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Carbenicillin is a semisynthetic derivative of penicillin and is known for its stability in aqueous solutions.

In the field of molecular biology and genetic engineering, Carbenicillin, Disodium Salt is commonly used as a selective agent in plasmid-based cloning experiments. It functions by inhibiting bacterial cell wall synthesis, leading to cell death.

Researchers often introduce a plasmid containing a resistance gene for Carbenicillin into host cells. The cells that successfully take up the plasmid and express the resistance gene can survive in the presence of Carbenicillin, while non-transformed cells are eliminated.

Carbenicillin, Disodium Salt is also used in microbiology and cell culture applications. It is effective in preventing the growth of bacterial contaminants in cell cultures, ensuring the purity of cell lines.

Additionally, it is employed for the isolation and maintenance of strains with known or engineered resistance to Carbenicillin.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Menge 1 g
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt