missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbaryl, Fluka™

Artikelnummer. 16272852 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16272852

Marke: Honeywell-Fluka R1621100MG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Analytischer Standard, Referenzmaterial

Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.

  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbaryl
Verpackung Glasflasche
CAS 63-25-2
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 142°C
Siedepunkt 210°C
Synonym 1-Naphthyl-N-methylcarbamate
Industry Type Environmental Analysis
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
Menge 100 mg
Güte Analysenstandard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt