Learn More
Carbamazepine, 98%, Thermo Scientific™
104.65 CHF - 357.29 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 298-46-4 |
|---|---|
| Summenformel | C15H12N2O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.27 |
| MDL-Nummer | MFCD00005073 |
| InChI-Schlüssel | FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston |
| PubChem CID | 2554 |
| ChEBI | CHEBI:3387 |
| IUPAC-Name | 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| SMILES | NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15434929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.14 |
25g |
116.92 CHF 104.65 CHF / 25 Gramm Sparen 12.27 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15444929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.22 |
100g |
357.29 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 298-46-4 | |
| 236.27 | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2554 | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| C15H12N2O | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| CHEBI:3387 | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
Spezifikation
| Carbamazepine | |
| C15H12N2O | |
| 14,1781 | |
| Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water. | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 | |
| 236.27 | |
| CHEBI:3387 | |
| 98% |
| 298-46-4 | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide | |
| 2554 | |
| 236.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 206-062-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HN8225000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold