Learn More
Carbamazepin, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458770 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458770 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCBM17321LM
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Carbamazepin, 1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbamazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 N2 O
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name Benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Menge 1 mL
Formelmasse 236,095 g/mol