missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbamazepin 10,11-Epoxid, TRC

Artikelnummer. 17965035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17965035 25 mg 25 Milligramm
17930385 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17965035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17585025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36507-30-9
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
IUPAC-Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepin-6-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbamazepine-10,11-epoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.