Learn More
Carbamazepin-10,11-epoxid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbamazepine-10,11-epoxide |
| CAS | 36507-30-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Carbamazepine-10,11-epoxide |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C15 H12 N2 O2 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14 |
| Mehr anzeigen |