Learn More
Carbamazepin 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beschreibung
Carbamazepin 1,0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbamazepine |
| CAS | 298-46-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Carbamazepine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H12 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10 H,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | Benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid |
| Mehr anzeigen |