missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbadox, TRC

Artikelnummer. 30007207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007207 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1758255G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6804-07-5
Summenformel C11 H10 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Synonym Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
IUPAC-Name Methyl N-[(E)-(1,4-Dioxidoquinoxalin-1,4-Diium-2-yl)Methylideneamino]Carbamat
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbadox
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Formelmasse 262.0702
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.