missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-lambda (mouse) Affinity Matrix

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-lambda (mouse) Affinity Matrix contains a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment (VHH affinity ligand) recognizing the lambda light chain of mouse Ig's.

1280.00 CHF - 11160.00 CHF

Spezifikation

Matrix Agarose-based, aldehyde-activated
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C.
Partikelgröße 70 μm
Form Flüssige Suspension
Produktlinie CaptureSelect™
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18446398
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
194323005
5 mL
1280.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18486588
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
194323010
10 mL
2350.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18446498
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
194323050
50 mL
11160.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

CaptureSelect LC-lambda (mouse) Affinity Matrix contains a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment (VHH affinity ligand) recognizing the lambda light chain of mouse Ig's. The ligand is directed towards a unique domain on the constant part of the lambda light chain of immunoglobulins, which enables purification of mouse immunoglobulins and fab fragments without cross reactivity towards bovine immunoglobulins.This makes the CaptureSelect LC-lambda (mouse) Affinity Matrix a unique resin in terms of specificity.

The ligand is coupled on a 70 μm aldehyde-activated agarose bead. This matrix can be used for the purification and isolation of lambda light chain-containing mouse immunoglobulins and fab fragments from complex sources like cell culture supernatants, plasma, and serum in a single step. Due to its non-reactivity to bovine Ig, FCS can be applied in growth media without disturbing purification.

Free of animal components

CaptureSelect products contain affinity ligands based on recombinant single-domain antibody fragments (VHH) created by a proprietary technology. The VHH affinity ligand is a 12 to 15 kDa fragment comprising the three complementarity-determining regions (CDRs) that form the antigen-binding domain, efficiently produced in the yeast Saccharomyces cerevisiae by a production process free of any animal components (Animal Origin-Free).

Spezifikation

Spezifikation

Agarose-based, aldehyde-activated
70 μm
CaptureSelect™
Maus
Store at 2°C to 8°C.
Flüssige Suspension
Affinity Matrix
Anti-LC-lambda
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-lambda (mouse) Affinity Matrix

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt