Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP RoboColumn™ Vorgepackte Säulen
Artikelnummer. 31722754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
200 μL
600 μl
Packungsgröße:
200 Mikroliter
600 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettvolumen Packungsgröße
31722754 600 μl 600 Mikroliter
30276629 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31722754 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5943752600
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CaptureSelect RoboColumns sind kleine Chromatographiesäulen, die für vollautomatische und parallele chromatographische Trennungen auf robotergestützten Liquid-Handling-Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
CaptureSelect RoboColumn™ Es handelt sich um kleine Chromatographiesäulen, die für vollautomatische und parallele chromatographische Trennungen auf robotergestützten Flüssigkeitshandhabungsstationen eingesetzt werden.
Der CaptureSelect LambdaXP-Affinitätsmatrix in diesem RoboColumn erkennt die konstante Domäne der menschlichen Lambda-Leichtkette und ermöglicht so die Reinigung aller IgG-Isotypen, einschließlich IgG, IgA, IgM, IgD und IgE, direkt aus komplexen Ausgangsmaterialien in einem robusten und effizienten Reinigungsprozess mit ausgezeichneter Reinheit in einem einzigen Schritt.
Zu den Merkmalen der LambdaXP-Affinitätsmatrix gehören:
  • Effiziente Elution von Fab-Fragmenten und Immunglobulinen mit einer Lambda-Leichtkette; keine Kreuzbindung an die Fc-Region oder Kappa-Leichtketten
  • Aufreinigung in einem Schritt von Rohmaterial mit hoher Reinheit und Ausbeute
  • Human-spezifisch
  • Nicht tierischen Ursprungs
Frei von tierischen Bestandteilen
CaptureSelect Die Produkte enthalten Affinitätsliganden auf Basis von rekombinanten Einzeldomänen-Antikörperfragmenten (VHH), die mittels einer firmeneigenen Technologie hergestellt werden. Der VHH-Affinitätsligand ist ein 12 bis 15 kDa-Fragment, das aus den drei die Komplementarität bestimmenden Regionen (CDRs) besteht, die den Antigenbindungsbereich bilden, der durch einen Produktionsprozess ohne tierische Komponenten effizient in der Hefe Saccharomyces cerevisiae produziert wird (ohne tierische Bestandteile).
Leistungseigenschaften
  • Spaltengröße: 200 μL, 1 Streifen, 8 Spalten (8 Zeilen)
  • Säulenabmessungen: 5 mm Durchmesser, 10 mm Betthöhe
  • Matrix: auf Agarosebasis, epoxidaktiviert
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 65 ±10 μm
  • Ligand:CaptureSelect LambdaXP-Affinitätsligand
  • Ligandenkupplung: Epoxidkupplung
  • Bindungskapazität: >30 g IgG/L Harz, abhängig von Flussrate, Säulenhöhe und Kontaktzeit
  • Elutionsbedingungen: 25 mM Natriumacetat, pH 3,5
  • Formulierungspuffer: 20 % (v/v) Ethanol
  • Betriebsdruck: 2 bar (maximal)
  • Durchflussrate: 16.150 –cm/h
RoboColumn ist eine Marke von Repligen.
Spezifikation
Max. Druck 2 bar, 0,2 MPa
Porengröße Not Applicable
Länge (metrisch) 3 cm
Menge 600 μL
Partikelgröße 65 ± 10 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Robotic Fluid Handlers
Typ Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 cm
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze.
Produktlinie CaptureSelect
Ligandentyp CaptureSelect LambdaXP Affinity Ligand
Matrix LambdaXP-Affinitätsmatrix
Versandbedingung Wet Ice
Säulenformat 8-Well-Streifen
Säulenbettvolumen 600 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.