Beschreibung
CaptureSelect FSH Affinity Matrix has been specifically designed for the purification of follicle stimulating hormone (FSH) from recombinant sources.
Free of animal components
CaptureSelect products contain affinity ligands based on recombinant single-domain antibody fragments (VHH) created by a proprietary technology. The VHH affinity ligand is a 12 to 15 kDa fragment comprising the three complementarity-determining regions (CDRs) that form the antigen-binding domain, efficiently produced in the yeast Saccharomyces cerevisiae by a production process free of any animal components (Animal Origin-Free).
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 200 to 400 cm/hr. |
| Matrix | Agarose-based, aldehyde-activated |
| Inhalt und Lagerung | Store at 2°C to 8°C. |
| Partikelgröße | 65 μm |
| Form | Flüssige Suspension |
| Produktlinie | CaptureSelect |
| Menge | 5 ml |
| Typ | Affinity Matrix |
| Stationäre Phase | Anti-Follicle Stimulating Hormone |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.