Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Pre-packed Column Artikelnummer.: 18446528
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Pre-packed Column
Artikelnummer. 18446528 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 x 5 ml Säulen, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml Säulen
5 x 1 ml Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 18446528
Marke: Thermo Scientific™ 494346205
Entdecken Sie tolle Sparangebote mit dem Labor of curiosity
Aktionscode 24110 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity Matrix is an improved version of CaptureSelect IgG-CH1 Affinity Matrix, featuring a wider elution range (pH 3 to 4.5), increased binding capacity, and improved stability at higher pH, offered here in pre-packed format.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix is an improved version of CaptureSelect IgG-CH1 Affinity Matrix, featuring a wider elution range (pH 3.0–4.5), increased binding capacity, and improved stability at higher pH, offered here in pre-packed format.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix recognizes the CH1 domain of human IgG antibodies, enabling purification of all subclasses (1, 2, 3, and 4) of human IgG and Fab fragments, independent of the light-chain iso-type and independent of the source material. Due to its unique selectivity for the CH1 domain, no co-purification of free light-chain contaminants will occur. Since no cross-binding is observed for bovine IgG, the product can be used for the purification of IgGs and antibody fragments in the presence of fetal calf serum.
The affinity matrix is offered in a pre-packed format and consists of 5 x 1 mL, or 1 x 5 mL columns with connectors, that are compatible with standard chromatography equipment.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Produktlinie CaptureSelect™
Menge 1 x 5 ml Säulen
Typ Vorgepackte Säule
Ligandentyp CH1-XL ligand
Stationäre Phase CH1-XL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer201207-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2021 Artikelnummer494346201,494346205
  • Mehrere Hersteller
    Jedes Labor birgt seine eigenen Geheimnisse – was werden Sie entdecken? Kommen Sie näher, suchen Sie nach dem, was Sie brauchen, und entdecken Sie, wie Neugier zu unglaublichen Einsparungen führen kann.
    Aktionscode: 24110
    Gültig bis zum2025-12-19
    Tage
    44
    Stunden
    6
    Minuten
    16
    Sekunden
    44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Pre-packed Column >