Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
567.00 CHF - 1690.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat Chromatography Cartridge
Durchmesser (metrisch) 0.8 cm
Flussrate 75 to 150 cm/hr. (Up to 2 bar)
Ligandentyp CH1-XL affinity ligand
Partikelgröße 65 ± 10 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
18416478
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943462001
1 mL
567.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18446428
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943462005
5 mL
1690.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chromatography Cartridge
75 to 150 cm/hr. (Up to 2 bar)
65 ± 10 μm
Store in refrigerator (2°C to 8°C).
>15 mg/mL human Fab fragment
Agarose-based, epoxide-activated
0.8 cm
CH1-XL affinity ligand
CaptureSelect CH1-XL affinity ligand
CaptureSelect
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Pre-packed Column