Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand-Leakage ELISA
Artikelnummer. 30067389 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Assays
1 Assay
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30067389 1 Assay 1 Stück
18476408 10 Assays 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30067389 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 810352201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 CHF
    1150.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 50.00 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der CaptureSelect AAVX Ligand-Leakage ELISA wurde entwickelt, um mögliche ausgelaugte Liganden von Adeno-assoziierten Viren (AAV) zu erkennen, die mit der POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix gereinigt wurden.
CaptureSelect AAVX Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of adeno-associated viruses (AAV) purified using POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix. The ligand, a 13-kD recombinant protein, is covalently coupled for high chemical stability and low leakage. Even when covalently attached, small amounts of the affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with the purified AAV.
Der CaptureSelect AAVX Ligand-Leakage ELISA wurde entwickelt, um mögliche ausgelaugte Liganden von Adeno-assoziierten Viren (AAV) zu erkennen, die mit der POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix gereinigt wurden. Der Ligand, ein rekombinantes 13-kD-Protein, ist kovalent gekoppelt für hohe chemische Stabilität und geringe Leckage. Selbst wenn sie kovalent angebracht werden, können kleine Mengen des Affinitätsliganden aus der Chromatographieunterstützung auslaugen und mit dem gereinigten AAV koeluieren. Dieser ELISA bietet eine typische Empfindlichkeit und genaue Quantifizierung des möglichen ausgelaugten Liganden, der größer oder gleich 1 ng/ml ist. Poros CaptureSelect AAVX Ligand-Leakage ELISA kann als Hilfsmittel für die optimale Entwicklung von Aufreinigungsprozessen und für die routinemäßige Qualitätskontrolle von Prozessströmen sowie Endprodukten eingesetzt werden.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 3 x 0,1 ml Bei -5 bis -30 °C lagern.
Produktlinie CaptureSelect
Menge 1 Assay
Versandbedingung Trockeneis