Learn More
Cytiva Capto S™ ImpAct Chromatographiemedien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
- Hohes Bindungsvermögen, >100 mg MAb/ml Medium.
- Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern.
- Hochauflösendes Polieren auf Basis der bewährten Capto Plattform.
- Flexible Konstruktion durch großes Betriebsfenster mit Flussraten und Betthöhen zur einfachen Optimierung und Skalierung.
- Hohe Produktivität für kostengünstige Fertigung.
- Sichere Versorgung und umfassende Unterstützung für gesetzliche Auflagen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Capto S ImpAct Chromatographiemedien |
| Menge | 100 ml |
| Material | Agarose für hohe Durchflussraten |
| pH-Bereich | 4 bis 12 |
| Partikelgröße | 50 μm |
| Matrix | Ionenaustausch-Chromatographie-Medien |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Capto S ImpAct, 100 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.