Learn More
Cytiva Capto S™ ImpAct Chromatographiemedien
Artikelnummer. 15341642 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15341642
Marke: Cytiva 17371701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Capto S ImpAct ist ein starkes Chromatographiemedium (Harz) für den Kationenaustausch, das zum Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle entwickelt wurde.
  • Hohes Bindungsvermögen, >100 mg MAb/ml Medium.
  • Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern.
  • Hochauflösendes Polieren auf Basis der bewährten Capto Plattform.
  • Flexible Konstruktion durch großes Betriebsfenster mit Flussraten und Betthöhen zur einfachen Optimierung und Skalierung.
  • Hohe Produktivität für kostengünstige Fertigung.
  • Sichere Versorgung und umfassende Unterstützung für gesetzliche Auflagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Capto S ImpAct Chromatographiemedien
Menge 25mL.
Material Agarose für hohe Durchflussraten
pH-Bereich 4 bis 12
Partikelgröße 50 μm
Matrix Ionenaustausch-Chromatographie-Medien
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto S ImpAct, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.