Learn More
Cytiva Capto™ Q Chromatographiemedien
Artikelnummer. 10324120 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10324120 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10324120 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17531602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 CHF
    394.00 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 30.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Aufnahme und Zwischenreinigung von Proteinen aus großen Zufuhrmengen an Ausgangsmaterial. Cytiva CaptoTM Q Chromatographiemedien sind ein BioProcess Austauschmedium mit starken Anionen, das auf die Anforderungen moderner Großhersteller
  • Starre Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und starkem quartärer Ammonium(Q)-Anionenaustauscher
  • Kombination aus hohem Volumendurchsatz und dynamischem Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss, mit dem Ziel, eine höhere Produktivität zu erreichen
  • Verkürzung der Prozesszeit durch Kombination von hoher Kapazität mit hoher Durchflussgeschwindigkeit
  • Hält einem effektiven CIP-Verfahren stand und ist chemisch stabil
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Stabilität 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur effizienten Erfassung und Zwischenaufreinigung von Proteinen, wenn hoher Volumendurchsatz erforderlich
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp Capto Q Medien
Flussrate 700 cm/Ho μr
Partikelgröße 90 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Ionenkapazität 0.16 bis 0.22 mm Cl-/ml
Art des Ionenaustausches Starker Anionenaustauscher
Max. Druck 0.3 MPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
pH-Bereich 2 bis 14
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Quaternäres Amin
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto Q, 100 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol