Learn More
Cytiva Capto™ Multimodale (MMC) Chromatographiemedien
Artikelnummer. 10681521 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10681521 25 ml 1 Stück
10089269 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681521 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17531710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 CHF
    245.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.00 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Lösung spezifischer Reinigungsaufgaben bei hohen und niedrigen Ionenstärken verwendet
  • Bestehend aus starrer Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss und neuestem multimodalen Liganden
  • Zum Binden von Proteinen bei der Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials
  • Ligand enthält Carbonsäurengruppe und weist die Eigenschaften eines schwachen Kationenaustauschers auf
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit
  • Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Dynamisches Bindungsvermögen bei10 % Breakthru, gemessen in einer Verweilzeit von 2 min, 300 cm/h in einer Tricorn(TM) 5/100 -Säule mit 10 cm Betthöhe in 50 Millimolar Natriumacetat, pH-Wert 4.75, 250 Millimolar NaCl.
Warranty
Bei 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für multimodale Chromatographie
Typ des Anionenaustauschs Schwacher Kationenaustauscher
Produkttyp Capto MMC Medien
Partikelgröße 75 μm
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.