Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodales BioProcess™ Chromatographiemedium
Artikelnummer. 15141556 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15141556 100 ml 100 Milliliter
15131556 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15141556 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17371602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 CHF
    862.00 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 58.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
  • Hohe Ausbeute durch hochauflösende Beads und Ligandenselektivität
  • Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
  • Zeigt ein breites Betriebsfenster für pH/Salz an
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, kationischen Detergenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Stabilität 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Anionenaustauschkapazität 25 bis 39 μM/ml
Bindungsvermögen 60 bis 90 mg Mab/ml
Produkttyp Capto MMC ImpRes Medien
Partikelgröße 40 μm
Max. Druck 300 kPa
Matrix Agarose für hohe Durchflussraten
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat
Ligandentyp Schwacher multimodaler Kationenaustauscher
Format Bulk Media
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC ImpRes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol