Learn More
Cytiva Capto™ L Chromatographie-Medium
Artikelnummer. p-4519674 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25mL.
200mL.
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12651206
Brand: Cytiva 17547806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Capto L ist ein BioProcess-Chromatographiemedium (Harz) zur Aufnahme von Antikörpern und Antikörperfragmenten.
Capto L eignet sich für die Erfassung einer Vielzahl von Antikörperfragmenten wie Fabs, einkettige variable Fragmente („single-chain variable fragment“, scFv) und Domain-Antikörper (Dabs).
  • Hohes Bindungsvermögen, geringe Ligand-Leckage und Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten reduzieren Verarbeitungszeiten und benötigte Mengen.
  • Ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung von Antikörperfragmenten.
  • Höhere Produktivität, kürzere Verarbeitungszeiten und Flexibilität bei der Prozessgestaltung durch robuste Matrix
  • Hohes Bindungsvermögen und hohe Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten machen Capto L zu einer hervorragenden Erfassungsplattform für Antikörperfragmente, die leichte Kappa-Ketten enthalten.
  • Die Verwendung von Capto L erfordert nur eine minimale Optimierung und erzeugt hohe Reinheitsgrade in einem einzigen Trennschritt.
  • Capto L bietet mehrere Vorteile für Fertigungsprozesse, da die hohe Selektivität der Affinitätserfassung die Anzahl der nachfolgenden Polierschritte reduziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Capto L Chromatographiemedien
Menge 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) 200 mm
Flussrate <500 cm/h
Ligandentyp Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei
pH-Bereich 2 bis 10
Partikelgröße 85 μm
Support-Typ Hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohes Bindungsvermögen, geringe Ligand-Leckage und Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten reduzieren Verarbeitungszeiten und benötigte Mengen.
Matrix Affinitätsharz
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • capto L
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol