Learn More
Cytiva Capto™ L Chromatographie-Medium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25mL.
200mL.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Capto L eignet sich für die Erfassung einer Vielzahl von Antikörperfragmenten wie Fabs, einkettige variable Fragmente („single-chain variable fragment“, scFv) und Domain-Antikörper (Dabs).
- Hohes Bindungsvermögen, geringe Ligand-Leckage und Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten reduzieren Verarbeitungszeiten und benötigte Mengen.
- Ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung von Antikörperfragmenten.
- Höhere Produktivität, kürzere Verarbeitungszeiten und Flexibilität bei der Prozessgestaltung durch robuste Matrix
- Hohes Bindungsvermögen und hohe Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten machen Capto L zu einer hervorragenden Erfassungsplattform für Antikörperfragmente, die leichte Kappa-Ketten enthalten.
- Die Verwendung von Capto L erfordert nur eine minimale Optimierung und erzeugt hohe Reinheitsgrade in einem einzigen Trennschritt.
- Capto L bietet mehrere Vorteile für Fertigungsprozesse, da die hohe Selektivität der Affinitätserfassung die Anzahl der nachfolgenden Polierschritte reduziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Capto L Chromatographiemedien |
| Menge | 5 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.87 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Flussrate | <500 cm/h |
| Ligandentyp | Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei |
| pH-Bereich | 2 bis 10 |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Support-Typ | Hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- capto L
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol