Learn More
Cytiva Capto™ Core 700
Artikelnummer. 12633860 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12633860 100 ml 1 Stück
12603860 25mL. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12633860 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548102
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Capto Core 700 ist für die Zwischenreinigung und die Polierfiltrierung von Viren und anderen großen Biomolekülen konzipiert.
Die neuartige Kernperlentechnologie und der multimodale Octylamin-Ligand ergeben Capto Core 700 bietet Doppelfunktionalität, Größenausschluss- und Bindungschromatographie in einem einzigen Chromatographiemedium (Harz).
  • Zur Zwischenreinigung und Politur von Viren und anderen großen Biomolekülen (Mr > 700 000) im Durchflussmodus.
  • Die neuartige Core-Bead-Technologie ermöglicht die effiziente Erfassung von Kontaminanten, während die Zielmoleküle im Durchlauf gesammelt werden.
  • Deutlich höhere Produktivität und Durchflussraten im Vergleich zu Gelfiltrationsmethoden.
  • Einfache Optimierung dank Durchflusschromatographie und robuster Arbeitsleistung.
  • Komfortable Kleinreinigung, Prozessentwicklung und Scale-up durch vorgepackte HiTrap Und HiScreen Spalten.
  • Capto Core 700 besteht aus einem Liganden-aktivierten Kern und einer inaktiven Hülle.
  • Die inaktive Hülle schließt große Moleküle aus (abgeschnittene ∼ Mr 700000 [700 kDa]) durch die Poren der Hülle in den Kern eindringen.
  • Diese größeren Moleküle sammeln sich im Säulendurchfluss an, während kleinere Verunreinigungen an die internalisierten Liganden binden.
  • Der Kern jedes Beads wird mit hydrophoben und positiv geladenen Liganden funktionalisiert, was zu einer hocheffizienten multimodalen Bindung verschiedener Kontaminationsstoffe führt, die klein genug sind, um in den Kern zu gelangen.
  • Die multimodalen Liganden gewährleisten eine starke Bindung mit den meisten Verunreinigungen über einen breiten Bereich von pH-Werten und Salzkonzentrationen.
  • Die gebundenen Verunreinigungen werden bei der ortsgebundenen Reinigung (CIP) mit NaOH und in den meisten Fällen mit einem Lösungsmittel von den Beads entfernt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol
Produkttyp Capto Core 700 Chromatographiemedium
Menge 100 ml
Flussrate <500 cm/h
Ligandentyp Octylamin
pH-Bereich 2 bis 14
Partikelgröße 90 μm
Support-Typ Hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zwischenreinigung und Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen
Matrix Multimodale Harze
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto Core 700, 100 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.