Learn More
Cytiva Capto™ Blue Chromatographiemedien
Artikelnummer. 11797444 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11797444 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11797444 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17544801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 CHF
    281.00 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 21.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Affinitätsmedium für die Proteinerfassung und Enzymaufreinigung im großen und kleinen Maßstab
Dieses Produkt ist chemisch stabil für die Reinigung mit einer starken Agarose-Basismatrix.
  • Die chemische Stabilität gewährleistet die Toleranz gegenüber aggressiven Lösungsmitteln, die bei wiederholten CIP- und Desinfektionsverfahren verwendet werden
  • Die robuste Agarose-Basismatrix ermöglicht hohe Flussraten und die Verarbeitung großer Probenvolumina ohne Verringerung des Bindungsvermögens
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Durchschnittliche Partikelgröße von75 μm
Zur Aufreinigung von Enzymen, Erfassung von Albumin und rekombinanten Proteinen im Labormaßstab und auch im Prozessmaßstab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 0.5 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung von Enzymen und Erfassung von Albumin
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen > 24 mg HSA/ml Medium
Produkttyp Capto Blue-Medien
Flussrate 600 cm/Ho μr
Partikelgröße 75 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Enthält Analysezertifikat
Max. Druck 300 kPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis13
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Cibacron Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 25 ML CAPTO BLUE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.