Learn More
Cytiva Capto Haft
Product Code. 15237556 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15237556 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15237556 Supplier Cytiva Supplier No. 17544401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 CHF
    914.00 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 96.00 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein multimodales Anionenaustauschharz für die Nachprotein-Aufreinigung monoklonaler Antikörper im Prozessmaßstab. Kann auch im Binde-/Eluierungsmodus verwendet werden.
  • Capto adhere ist ein multimodales BioProcess Harz, das für die nachgelagerte Protein-A-Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern (MABs) im Prozessmaßstab entwickelt wurde.
  • Bestehend aus starrer Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss und neuestem multimodalen Liganden.
  • Der starke multimodale Ligand bietet eine andere Selektivität als herkömmliche Ionenaustauscher. Capto adhere kann wichtige Kontaminanten wie dann, Wirtszellproteine (HCP), gebleichtes Protein A, Dimere und größere Aggregate sowie Viren in einem einzigen Schritt entfernen.
  • Zusammen mit einem Protein A-Erfassungsschritt wie MabSelect SuRe ermöglicht Capto adhere die Entwicklung eines zweischrittigen chromatographischen Prozesses für MABs.
  • Für eine optimale Leistung von Capto adhere wird das Screening/die Optimierung der Belastungsbedingungen empfohlen, vorzugsweise mit modernen Werkzeugen zur Prozessentwicklung mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Prädiktor 96 Well-Filterplatten.
  • Capto adhere ist erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung.
  • Als Teil der BioProcess Serie von Harzen erfüllt Capto adhere die industriellen Anforderungen durch Liefersicherheit und umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 100 ml
Material Agarose-Matrix
Ligandentyp Multimodal
Matrix Ionenaustausch-Chromatographie-Medien
compliance-icons
Product Identifier
  • capto adhere
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol