Learn More
Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
Marke: Erlab™ I0121020002
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
- Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Für Captair™ Flex™ Abzugshaube Modell M481 | |
Versiegeltes Retentionstablett aus vergütetem Glas | |
Arbeitsfläche Nr. 1 | |
Glas |