Learn More
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbeitsfläche
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart 321 Abzugshaube
Smart 391 Abzugshaube
Smart 392 Abzugshaube
Smart 481 Abzugshaube
Smart 483 Abzugshaube
Smart 633 Abzugshaube
Smart 714 Abzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Phenolharz mit ergonomischem Arm für eine bequeme Arbeitsposition
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Ideal für präzise Wiegeanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Smart 714 Abzugshaube |
| Enthält | Auffangschale |
| Tiefe (metrisch) | 644 mm |
| Breite (metrisch) | 1677 mm |
| Produkttyp | Arbeitsfläche |
| Material | Phenolharz |