Learn More
Erlab™ Captair Smart Filter-Abzugshaube mobil
Erlab™ Captair Mobicap für Smarte Filter-Abzugshauben ist ein mobiler, rollender Labortisch für Captair Smarte Abzugshauben.
943.40 CHF - 1431.00 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 890 mm |
---|---|
Enthält | Ohne Arbeitsfläche |
Produkttyp | Mobile Werkbank auf Rollen |
Material | Metall |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15515184
|
Erlab™
I0560000201 |
Smart 321 Abzugshaube |
943.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15594510
|
Erlab™
I0560000201 |
Smart 321 Abzugshaube |
943.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15535184
|
Erlab™
I0561000201 |
Smart 391 Abzugshaube |
1197.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15575184
|
Erlab™
I0563000201 |
Smart 392 Abzugshaube |
1314.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15555184
|
Erlab™
I0562000201 |
Smart 481 Abzugshaube |
1431.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Captair Smart Filterabzugshauben
- Ausgestattet mit 4 Rädern und 2 Selbstverriegelungen
- Ermöglicht ein sicheres Verlegen der Abzugshaube
Spezifikation
890 mm | |
Ohne Arbeitsfläche | |
Mobile Werkbank auf Rollen | |
Metall |