Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 714 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 29,5 in. |
Tiefe (metrisch) | 75 cm |
Flussrate | (135 cfm) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für organische Dämpfe, Säuren |
Beschreibung
- Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
- Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
- Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
- Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
- Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
- Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
- Konfigurierbare Filtersäule
- Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
- Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
- Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung | |
75 cm | |
Für organische Dämpfe, Säuren | |
90/220 V | |
71,6 in. |
29,5 in. | |
(135 cfm) | |
50/60 Hz | |
160 W | |
182 cm |