Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 392 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp Filterhaube ohne Abluftleitung
Stromstärke 1,6 A
Innentiefe (angloamerikanisch) 27,4 in.
Innentiefe (metrisch) 69.5 cm
Flussrate (259 cfm)
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
  • Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
  • Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
  • Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
  • Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
  • Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
  • Konfigurierbare Filtersäule
  • Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
  • Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
  • Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung
27,4 in.
(259 cfm)
104.0 cm
Filter
19 bis 53 W
100 mm
1,6 A
69.5 cm
40.94 Zoll
50/60 Hz
90/264 V
37.99 Zoll
96.5 cm