Learn More
Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung
Bietet persönlichen Schutz während des Umgangs mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien. Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung filtern organische, saure, Formaldehyd- und Ammoniumdämpfe sowie feine Pulver.
Marke:  Erlab™ H11074101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12010393
  • 820.44 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien.
Verfügbare Filtertypen:
  • GF4 AS: Oganische Dämpfe
  • GF4 BE +: Organische Dämpfe und saure Dämpfe
  • GF4 F: Formaldehyd-Dämpfe
  • GF4 K: Ammoniak-Dämpfe
  • GF4 HP: HI4 HEPA-Filter für Pulver
Spezifikation
Spezifikation
AS
Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung
Ersatzfilter
Für organische Dämpfe