Learn More
Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung
Bietet persönlichen Schutz während des Umgangs mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien. Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung filtern organische, saure, Formaldehyd- und Ammoniumdämpfe sowie feine Pulver.
Marke: Erlab™ H11074101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bietet persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien.Verfügbare Filtertypen:
- GF4 AS: Oganische Dämpfe
- GF4 BE +: Organische Dämpfe und saure Dämpfe
- GF4 F: Formaldehyd-Dämpfe
- GF4 K: Ammoniak-Dämpfe
- GF4 HP: HI4 HEPA-Filter für Pulver
Spezifikation
AS | |
Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung | |
Ersatzfilter | |
Für organische Dämpfe |