Learn More
Erlab™ Captair™ Flex Filterabzug der Serie XLS 714
Artikelnummer. 12838703 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
540 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
12838703 540 cfm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12838703 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. A29F/AS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 6.4 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Tiefe (angloamerikanisch) 31.5 in.
Tiefe (metrisch) 800.1 mm
Flussrate 540 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Innenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Höhe (metrisch) 1314.45 to 1520.69 mm
Innenhöhe (metrisch) 1041.4 mm
Enthält Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS714
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 261 W
Breite (angloamerikanisch) 71 in.
Breite (metrisch) 1803.4 mm
Frequenz 50/60 Hz