Learn More
Erlab™ Captair™ Flex Filterabzug der Serie XLS 483
Artikelnummer. 12848653
Click to view available options
Flussrate:
405 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12848653
Marke: Erlab™ A24F/BE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 4.8 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Tiefe (angloamerikanisch) 31.5 in.
Tiefe (metrisch) 800.1 mm
Flussrate 405 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Innenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Höhe (metrisch) 1314.45 to 1520.69 mm
Innenhöhe (metrisch) 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS483
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 191 W
Breite (angloamerikanisch) 50.25 in.
Breite (metrisch) 1276.35 mm