Learn More
Erlab™ Captair™ Filtrationssäule für Abzüge
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
1470.00 CHF - 3015.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12197710
|
Erlab™
G0101/AS |
Horizontal Filtration Column | 01 Sampling Port, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12107720
|
Erlab™
G0102/AS |
Horizontal Filtration Column | 02 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12117720
|
Erlab™
G0103/AS |
Horizontal Filtration Column | 03 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12137720
|
Erlab™
G0101/BE |
Horizontal Filtration Column | 01 Sampling Port, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12127720
|
Erlab™
G0104/AS |
Horizontal Filtration Column | 04 Sampling Port, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12147720
|
Erlab™
G0102/BE |
Horizontal Filtration Column | 02 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12167720
|
Erlab™
G0104/BE |
Horizontal Filtration Column | 04 Sampling Port, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12127730
|
Erlab™
G0202/AS |
Vertical Filtration Column | 02 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12117730
|
Erlab™
G0201/AS |
Vertical Filtration Column | 01 Sampling Port, Securifilter AS Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12157730
|
Erlab™
G0201/BE |
Vertical Filtration Column | 01 Sampling Port, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12167730
|
Erlab™
G0202/BE |
Vertical Filtration Column | 02 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12177730
|
Erlab™
G0203/BE |
Vertical Filtration Column | 03 Sampling Port, Fan Failure Alarm, Securifilter BE Filter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Modular filtration column
- Handlings in an ultra-clean environment
- Serial prefilter (optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
- Particulate HEPA H14 filtration
- Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
- Equipped with a HEPA H14 filter, guarantees 99.995% filtration efficiency for particles larger than 0.1μm (according to the MPPS method set forth in the EN 1822-1 standard)
- Ultra-clean air entering the enclosure meets ISO class 5* (EN ISO 14-644 standard) requirements, which corresponds to American class 100 (i.e., less than 100 particles per cubic foot > 0.5 μm) and to class A and B of the GMP guide published by the European Union for the pharmaceutical industry
- Items located into the enclosure are therefore protected from any external contaminants
- HEPA filtered enclosure
Applications:
- Non-pathogenic cell cultures
- In-vitro cultures
- Microbiology (Non-pathogenic)
- Homeopathic preparations in pharmacies
- Electronics
- Optics, etc.